Learn More
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 4'-alkylC3-azide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18768036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18768036 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18768036 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7516/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal azide for onward chemistry
Lenalidomide 4'-alkylC3-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC3 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-[(3-Azidopropyl)amino]-1,3-dihydro-1-oxo-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
CAS 2399455-71-9
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C16H18N6O3
Pureza 0.95