Learn More
R&D Systems™ Lenalidomide
Código de producto. 30000855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30000855 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30000855 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6305/100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; induces ubiquitination and degradation of CK1α by E3 ubiquitin ligase
Thalidomide analog. Immune modulatory drug and cereblon binding compound. Induces ubiquitination and degradation of casein kinase (CK) 1α by the E3 ubiquitin ligase CRL4CRBN. Also TNF-α inhibitor and angiogenesis inhibitor. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 191732-72-6
Cantidad 100 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C13H13N3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.26
Forma física Solid
Pureza >98%
Peso molecular 259.265