Learn More
Lenacapavir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lenacapavir |
| CAS | 2189684-44-2 |
| Fórmula molecular | C39H32ClF10N7O5S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Cyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-c]pyrazole, N-[(1S)-1-[3-[4-chloro-3-[(methylsulfonyl)amino]-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-indazol-7-yl]-6-[3-methyl-3-(methylsulfonyl)-1-butyn-1-yl]-2-pyridinyl]-2-(3,5-difluorophenyl)ethyl]-5,5-difluoro-3b,4,4a,5-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-, (3bS,4aR)-, (3bS,4aR)-N-[(1S)-1-[3-[4-Chloro-3-[(methylsulfonyl)amino]-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-indazol-7-yl]-6-[3-methyl-3-(methylsulfonyl)-1-butyn-1-yl]-2-pyridinyl]-2-(3,5-difluorophenyl)ethyl]-5,5-difluoro-3b,4,4a,5-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1H-cyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-c]pyrazole-1-acetamide, GS 6207, GS 714207, GS-CA-2, GS-CA2, GS-HIV, Lenacapavir, N-[(1S)-1-{3-[4-chloro-3-(methanesulfonamido)-1-(2,2,2- trifluoroethyl)-1H-indazol-7-yl]-6-[3-(methanesulfonyl)-3-methylbut-1-yn-1-yl]pyridin-2-yl}-2-(3,5-difluorophenyl)ethyl]-2-[(3bS,4aR)-5,5-difluoro-3-(trifluoromethyl)-3b,4,4a,5-tetrahydro-1H-cyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-c]pyrazol-1-yl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H32ClF10N7O5S2/c1-36(2,63(3,59)60)10-9-21-5-6-22(23-7-8-26(40)30-32(23)57(17-37(43,44)45)54-35(30)55-64(4,61)62)31(51-21)27(13-18-11-19(41)14-20(42)12-18)52-28(58)16-56-34-29(33(53-56)39(48,49)50)24-15-25(24)38(34,46)47/h5-8,11-12,14,24-25,27H,13,15-17H2,1-4H3,(H,52,58)(H,54,55) |
| SMILES | O=C(NC(C=1N=C(C#CC(C)(C)S(=O)(=O)C)C=CC1C2=CC=C(Cl)C=3C(=NN(C23)CC(F)(F)F)NS(=O)(=O)C)CC=4C=C(F)C=C(F)C4)CN5N=C(C6=C5C(F)(F)C7CC67)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-(1-(3-(4-cloro-3-(metilsulfonamido)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-indazol-7-il)-6-(3-metil-3-(metilsulfonil)but-1-yn-1-il)piridin-2-il)-2-(3,5-difluorofenil)etil)-2-(5,5-difluoro-3-(trifluorometil)-3b,4,4a,5-tetrahidro-1H-ciclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-c]pirazol-1-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 968.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 967.1435 |