Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura de PTFE Lemo
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Intervalo de medición de −50° a +250 °C
- Un sensor de medición PT 100 en un tubo de acero inoxidable encapsulado de PTFE
- Diámetro de la sonda de temperatura de 8 mm, diámetro de la punta de 6 mm, diámetro del anillo del cuello de 12 mm
- Incluye un cable con revestimiento PFA blanco de 1,5 m de largo y un sistema de 4 cables Lemo de tamaño 1 montado
- Tiempos de respuesta típicos de T 50:De 7 a 12 segundos y T 90:De 14 a 16 segundos
- Los cables proporcionan una conexión flexible desde el dispositivo de medición hasta el medio
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipos de sensores | PT 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperatura en líquidos agresivos |
| Tiempo de respuesta | T 50: De 7 a 12 s; T 90: De 14 a 16 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +250 °C |
| Longitud (métrico) | 560 mm (en total), 500 mm (utilizables) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?