Learn More
Bohlender™ Sonda de temperatura Lemo PTFE PT 1000
Código de producto. 15261826
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15261826 De -50 °C a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15261826 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor P 196225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.70€
    275.85€ / paquete de 1
    Ahorro 42.85€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Para la medición de temperatura en líquidos agresivos.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Intervalo de medición de −50° a +250 °C
  • Un sensor de medición PT 1000 en un tubo de acero inoxidable encapsulado de PTFE
  • Diámetro de la sonda de temperatura de 8 mm, diámetro de la punta de 6 mm, diámetro del anillo del cuello de 12 mm
  • Incluye un cable con revestimiento PFA blanco de 1,5 m de largo y un sistema de 2 cables Lemo de tamaño 1 montado
  • Tiempos de respuesta típicos de T 50:de 16 a 18 segundos y T 90:de 47 a 50 segundos
  • Los cables proporcionan una conexión flexible desde el dispositivo de medición hasta el medio
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipos de sensores PT 1000
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura en líquidos agresivos
Tiempo de respuesta T 50: De 16 a 18 s; T 90: De 47 a 50 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +250 °C
Longitud (métrico) 560 mm (en total), 500 mm (utilizables)