Learn More
Lemildipine, MedChemExpress
Código de producto. 16450308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450308 5 mg 5 miligramos
16407848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19663
MedChemExpress Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.
Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lemildipine
CAS 94739-29-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22Cl2N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo NB-818 NPK-1886
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (218.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COC(N)=O)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 457.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.3
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation