Learn More
Lemborexant, TRC
Código de producto. 30482083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482083 50 mg 50 miligramos
30465656 100 mg 100 miligramos
30469936 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL21594550MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1369764-02-2
Fórmula molecular C22H20F2N4O2
Peso molecular (g/mol) 410.42
Sinónimo (1R,2S)-2-[[(2,4-Dimethyl-5-pyrimidinyl)oxy]methyl]-2-(3-fluorophenyl)-N-(5-fluoro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-[(2,4-dimetilpirimidina-5-il)oximetil]-2-(3-fluorofenil)-N-(5-fluoropiridina-2-il)ciclopropano-1-carboxamida
SMILES Cc1ncc(OC[C@]2(C[C@H]2C(=O)Nc3ccc(F)cn3)c4cccc(F)c4)c(C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lemborexant
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20F2N4O2/c1-13-19(11-25-14(2)27-13)30-12-22(15-4-3-5-16(23)8-15)9-18(22)21(29)28-20-7-6-17(24)10-26-20/h3-8,10-11,18H,9,12H2,1-2H3,(H,26,28,29)/t18-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1554
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.