Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinción de Leishman
Código de producto. 11474753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474753 100 g 100 g
11464753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474753 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11644.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12627-53-1
Leishman Stain is used to stain blood smears to identify parasites, leukocytes and trypanosomas. It is used in hematology and tropical medicine to differentiate and identify leukocytes. It acts like fluorescent stains for detection of malaria parasite. It is also used for bone marrow staining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tinción de Leishman se utiliza para teñir frotis de sangre para identificar parásitos, leucocitos y tripanosomas. Se utiliza en hematología y medicina tropical para diferenciar e identificar leucocitos. Actúa como las tinciones fluorescentes para la detección del parásito de la malaria. También se utiliza para la tinción de médula ósea.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml), metanol (1 mg/ml), etanol (4 mg/ml) y cellosolve metil (20 mg/ml).
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-53-1
Número MDL MFCD00131498
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leishman Stain
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml),methanol (1mg/ml),ethanol (4mg/ml),and methyl cellosolve (20mg/ml).
Olor Odorless
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leishman Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Leishman's stain