Learn More
Tinción de Leishman, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10122150 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
10122150 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 10122150
Proveedor: Fisher Chemical L/1815/45
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 12627-53-1
Color Verde oscuro
Formato Sólido en polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 171,0387g/mol
Punto de fusión 79 °C
Envase Tarro de cristal
Cantidad 10 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leishman stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.