Learn More
La mancha de Leishman MP Biomedicals
Código de producto. 11453382 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11453382 25 g
11463382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453382 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215518325
CAS 12627-53-1
Sinónimo Eosin-polychrome methylene blue
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leishman's Stain
Cantidad 25 g