Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz, polvo
Código de producto. 10237252 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10237252 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 10237252 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41300021
 Artículo restringido
En stock
Medio L-15 de Leibovitz, polvo
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio. Este medio está diseñado para permitir el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El L-15 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de gentamicina Gibco™ L-15 comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (41300-039). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, L-15 requiere suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular L- 15 de Gibco™ requieren un ajuste del pH y una filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Con aditivos Glutamina, Galactosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 1 l
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,7 hasta 8,1
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio L-15 de Leibovitz, 1 l, polvo, pH de 7.7 a 8.1, con galactosa, rojo fenol, L-glutamina, piruvato sódico, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 290 a 330 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos