Descripción
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio. Este medio está diseñado para permitir el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El L-15 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-15 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el L-15 requiere una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB).
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El L-15 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-15 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el L-15 requiere una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB).
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio L-15 de Leibovitz |
| Con aditivos | Galactosa, Rojo de fenol, Glutamina, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glucosa, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 10 x 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 7,4 hasta 7,9 |
| Estado normativo | Para uso diagnóstico in vitro |
| Mostrar más |