Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz
Código de producto. 11570396 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570396 500 mL 500 ml
11580396 10 x 500 ml 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11570396 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11415049
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio L-15 de Leibovitz
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio. Este medio está diseñado para permitir el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El L-15 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-15 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el L-15 requiere una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Con aditivos Galactosa, Rojo de fenol, Glutamina, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,4 hasta 7,9
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio L-15 de Leibovitz, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con galactosa, rojo fenol, L-glutamina, piruvato sódico, pH de 7,4 a 7,9, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 300 a 340 mOsm/kg, se utiliza para el cultivo de células de mamífero
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,4-Diethylbenzene