Description
En este medio, la dextrosa se sustituye por galactosa. Además, el efecto amortiguador lo proporcionan las bases libres de los aminoácidos en lugar del bicarbonato de sodio. Como resultado, este medio se ha utilizado para el crecimiento de tejidos en libre intercambio gaseoso con la atmósfera.
Specifications
Specifications
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
| Cantidad | 500 mL |
| Contenido y almacenamiento | Tienda a 0° hasta 5 °C |
| Descripción | Leibovitz L-15 Medio |