Learn More
Tocris Bioscience™ LEI 101 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30000735 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30000735 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5826/10
Potent and selective CB2 partial agonist; orally biovailable
Potent and selective CB2 partial agonist (pEC50 = 8.0). Exhibits >100-fold selectivity for CB2 over CB1 and no significant interaction with hFAAH, MAGL, DAGL or NAPE-PLD. Displays antinociceptive activity in a rat neuropathic pain model and attenuates renal inflammation in a mouse kidney damage model. Orally bioavailable with low brain penetration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropyl-1-[[4-[6-[(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)methyl]-5-fluoro-2-pyridinyl]phenyl]methyl]-2
CAS 2250025-91-1
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.99
Forma física Solid
Pureza >98%