Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Reactivo de látex de especies de Legionella
Código de producto. 17333201 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17333201 2,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 17333201 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M45D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de látex de especies de Legionella Microgen Bioproducts
  • Serogrupos de L. pneumophila 1, 2-15 individuales, y control positivo y de látex de las especies de L. pneumophila disponibles por separado.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Anticuerpos policlonales de conejo para 10 especies de Legionella comúnmente aisladas
Formato 1 frasco (2,5 ml)
Tipo de muestra Colonias bacterianas
Sensibilidad 1
Tipo Reactivo
Para utilizar con (aplicación) La identificación confirmatoria de Legionella pneumophila y otras especies de Legionella aisladas comúnmente cultivadas en medios selectivos
Para utilizar con (equipo) Solución salina isotónica al 0,85 %, portaobjetos de aglutinación desechables, varillas de mezcla desechables, bucles bacteriológicos, medio selectivo de Legionella, tubos de vidrio para ebullición
Incluye 2,5 ml
Material Frascos cuentagotas de polietileno
N.º de reacciones 1/prueba
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Frasco en bolsa de polygrip
Cantidad 2,5 ml
Tipo de reactivo Reactivo de prueba de especies de Legionella M45d 2,5 ml
Especie legionella pneumophila
Especificidad 1
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba 7 minutos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.