Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Reactivo de control positivo de Legionella
Codice prodotto. 17323201 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
17323201 1 ml cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17323201 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore M45C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reactivo de control positivo de Legionella Microgen Bioproducts
  • Serogrupos de L. pneumophila 1, 2-15 individuales, y control positivo y de látex de las especies de L. pneumophila disponibles por separado.
Specifica
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Formato 1 frasco (1,0 ml)
Tipo de muestra Colonias bacterianas
Sensibilidad 1
Tipo Reactivo
Para utilizar con (aplicación) La identificación confirmatoria de Legionella pneumophila y otras especies de Legionella aisladas comúnmente cultivadas en medios selectivos
Para utilizar con (equipo) Solución salina isotónica al 0,85 %, portaobjetos de aglutinación desechables, varillas de mezcla desechables, bucles bacteriológicos, medio selectivo de Legionella, tubos de vidrio para ebullición
Incluye 1 ml
Material Frascos cuentagotas de polietileno
N.º de reacciones 1/prueba
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Frasco en bolsa de polygrip
Cantidad 1 ml
Especie legionella pneumophila
Especificidad 1
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba 7 minutos
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.