Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de Legionella MWY
Descripción
Aísle la Legionella con™ el agar selectivo para Legionella MWY Thermo Scientific, un medio selectivo que es una alternativa a GVPC y cumple con la norma ISO. Logre una recuperación óptima de las Legionellaceae en periodos de incubación cortos tanto de muestras ambientales como de muestras clínicas.
El medio MWY ha sido probado con éxito en el examen de muestras clínicas con púrpura de bromocresol y azul de bromotimol coloreando las colonias y ayudando en la identificación de organismos.
La Legionella son bacilos aerobios, móviles, nutricionalmente exigentes, pleomorfos y gramnegativos que requieren factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer. La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra. La legionelosis presenta dos síndromes clínicos característicos: la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’ Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario. La Legionella se puede aislar a partir de secreciones de las vías respiratorias de todos los tipos de líquidos corporales estériles, como sangre y material de biopsia.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
La Legionella son bacilos aerobios, móviles, nutricionalmente exigentes, pleomorfos y gramnegativos que requieren factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer. La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra. La legionelosis presenta dos síndromes clínicos característicos: la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’ Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario. La Legionella se puede aislar a partir de secreciones de las vías respiratorias de todos los tipos de líquidos corporales estériles, como sangre y material de biopsia.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro tráfico a negro azabache, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar selectivo de Legionella MWY |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |