Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de Legionella GVPC
Código de producto. 11964132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar selectivo de Legionella GVPC
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
11964132 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo de Legionella GVPC Reino Unido paquete de 10
10403843 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo de Legionella GVPC Alemania paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11964132 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0245A
Aísle muestras clínicas y medioambientales de Legionella con un medio selectivo conforme a ISO y que produce una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos.
Aísle Legionella de muestras clínicas y ambientales con el agar selectivo de Legionella GVPC Thermo Scientific™, un medio selectivo conforme a ISO que muestra una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos tanto de muestras ambientales como clínicas.
La Legionella es un bacilo aerobio, móvil, nutricionalmente exigente, pleomorfo y gramnegativo que requiere factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer.La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra.La legionelosis hace referencia a dos síndromes clínicos distintos, la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario.La Legionella se puede aislar a partir de secreciones de las vías respiratorias de todos los tipos de líquidos corporales estériles, como sangre y material de biopsia.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios.Para obtener más información, consulte al representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a la norma ISO 11731-2
Color Negro/opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar selectivo de Legionella GVPC
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.