Learn More
Thermo Scientific™ Legionella BMPA Selective Agar
Código de producto. 13285349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar selectivo de Legionella BMPA
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
13285349 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo de Legionella BMPA Alemania paquete de 10
12932568 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo de Legionella BMPA Reino Unido paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13285349 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5035A
Aísle la Legionella de muestras clínicas con un medio microbiológico selectivo que produce una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos.
Aísle la Legionella de muestras clínicas utilizando el medio selectivo para Legionella BMPA Thermo Scientific™, un medio selectivo que muestra una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos tanto de muestras ambientales como clínicas.
La Legionella son bacilos aerobios, móviles, nutricionalmente exigentes, pleomorfos y gramnegativos que requieren factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer. La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra. La legionelosis presenta dos síndromes clínicos característicos: la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’ Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario. La Legionella se puede aislar a partir de secreciones de las vías respiratorias de todos los tipos de líquidos corporales estériles como sangre y material de biopsia.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios. Para obtener más información, consulte al representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro tráfico a negro azabache, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar selectivo de Legionella BMPA
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.