Learn More
Thermo Scientific™ Medio BCYE para Legionella
Código de producto. 10473673
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
10473673 Monoplaca de 90 mm 10 PCS
1 options
Código de producto. 10473673 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5072A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Aísle Legionella de muestras clínicas con un medio microbiológico no selectivo que produce una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos.
Aísle Legionella de muestras clínicas utilizando el medio Thermo Scientific™ Legionella BCYEα, un medio no selectivo que muestra una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos tanto de muestras ambientales como clínicas.
La Legionella son bacilos aerobios, móviles, nutricionalmente exigentes, pleomorfos y gramnegativos que requieren factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer. La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra. La legionelosis hace referencia a dos síndromes clínicos distintos, la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’ Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario. La Legionella se puede aislar a partir de secreciones de las vías respiratorias de todos los tipos de líquidos corporales estériles, como sangre y material de biopsia.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a la norma ISO 11731-2
Color Negro tráfico a negro azabache, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Medio de Legionella BCYEa
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.