Learn More
Thermo Scientific™ Medio Legionella BCYE con antibióticos
Código de producto. 15888252
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de llenado:
17 mL
Peso de llenado:
17g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Volumen de llenado Peso de llenado Tamaño de la unidad
15888252 17 mL 17g paquete de 10
1 options
Código de producto. 15888252 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5325A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Aísle Legionellaceae en muestras ambientales con un este medio selectivo conforme a las normas ISO que produce una recuperación óptima de Legionellaceae.
Aísle Legionella de muestras de agua con el medio Thermo Scientific™ Legionella BCYE con antibióticos, un medio selectivo conforme a ISO11731:2016 ‘’Calidad del agua: recuento de Legionella, muestra una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos de muestras ambientales.
La Legionella son bacilos aerobios, móviles, nutricionalmente exigentes, pleomorfos y gramnegativos que requieren factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer. El medio Legionella BCYE con antibióticos es un medio recomendado para el aislamiento de Legionella a partir de muestras de agua:
  • Produce una recuperación óptima en un periodo de incubación corto
  • Cumple las normas ISO11731:2016
  • Control de calidad probado conforme a ISO11133:2014, incluido el método de filtración por membrana
  • Selectivo contra bacterias no objetivo, como Enterococcus faecalis y Escherichia coli
  • Resultados de fácil lectura, ya que la Legionella forma colonias de color gris/azul
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro tráfico a negro azabache, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Descripción Medio Legionella BCYE con antibióticos
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 17 mL
Peso de llenado 17g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.