Learn More
Thermo Scientific™ Solución tampón de ácido para Legionella
Descripción
Prepare cómodamente muestras de agua al aislar y enumerar las especies de Legionella de acuerdo con las especificaciones de pruebas de calidad del agua DIN EN ISO 11731 utilizando la solución tampón de ácido para Legionella Thermo Scientific™.
La solución tampón de ácido para Legionella proporciona la comodidad de una solución preparada y estéril para su uso en el proceso de identificación de especies de Legionella en agua con una alta flora de fondo y cumple las especificaciones de la DIN EN ISO 11731.
- Listo para usar: ahorre tiempo en la preparación de su propia solución tampón
- Estéril: no es necesaria la esterilización adicional en autoclave
- Fácil de transportar y almacenar: el frasco de PET transparente de alta calidad tiene un tapón de rosca de HDPE a prueba de fugas y es más ligero y resistente a las salpicaduras que el vidrio, lo que lo hace mejor para su manipulación en el laboratorio, así como para el transporte
- Diseño ergonómico: el frasco tiene un borde de goteo ancho que facilita el vertido y evita el goteo
- Medición sencilla: las gradaciones de 50 ml permiten medir fácilmente el contenido restante
Los frascos tienen un precinto a prueba de manipulaciones. Si no está dañado, el precinto, que tiene una banda termocontraíble sobre la tapa y el cuello, garantiza la esterilidad del producto. El precinto a prueba de manipulaciones es fácil de quitar utilizando la tira de apertura roja microperforada.
La solución tampón de ácido se produce en un proceso de fabricación aséptico y se designa como producto estéril de conformidad con la DIN EN ISO 15233-1:2013-02. Su vida útil es, por lo tanto, más larga que las especificaciones establecidas en la norma. La vida útil mínima probada y garantizada es de tres años a partir de la fecha de producción. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. Utilice la solución tampón de ácido en un plazo de cuatro semanas a partir de la apertura del frasco y manténgala libre de contaminación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora, transparente |
| Descripción | Solución tampón de ácido para Legionella |
| Formato | Frasco |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Solución de tampón |
| Volumen de llenado | 1 L |
| Peso de llenado | 1000mL |
| Tipo de empaquetado | Precinto estéril a prueba de manipulaciones |
| Cantidad | 6/paq. |