Learn More
KD Scientific Bombas de jeringa Legato
Código de producto. 11915586
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
2
4
Incluye:
Infusión/extracción
Infusión/extracción, programable
Solo infusión
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Incluye Tamaño de la unidad
11915586 4 Infusión/extracción, programable cada uno
11905586 4 Infusión/extracción cada uno
11975576 2 Solo infusión cada uno
11995576 2 Infusión/extracción, programable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11915586 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5265.00€
    4919.26€ / paquete de 1
    Ahorro 345.74€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Caudales definibles por el usuario con selección de volumen objetivo o valores de tiempo para controlar el volumen total de infusión.
  • Tiene capacidad para una o dos jeringas de 0,5 μL a 140 mL
  • 6400 micropasos por revolución de tornillos de plomo
  • Pantalla táctil en color de alta resolución
  • Reloj de tiempo real
  • Facilidad de uso incomparable
  • Panel táctil “cerrar” característica
  • Luz LED en el panel frontal
  • Carcasa metálica completa
  • Tabla de jeringas integrada
  • Fuerza lineal de hasta 75 lb
  • Técnicas avanzadas de micropasos
  • Interfaz bidireccional RS-485 integrada
  • USB puerto
  • I/O y la interfaz TTL
  • Modo de funcionamiento continuo
  • Presa para derrames
Certifications
Marcado CE, listado por UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS
Especificaciones
Modelo Legato 270, programable
Tensión 100/240 V
Caudal De 5 a 220,97 ml/min
Capacidad (métrico) De 0,5 μl a 140 ml
Certificaciones/conformidad CE, UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS
Conectores RS232 - conector D-sub de 9 pines, RS485 - IEEE-1394 de 6 posiciones, USB - Tipo B, E/S y TTL - conector D-sub de 15 pines
Controlador Microprocesador con micropasos de 0,062
Incluye Infusión/extracción, programable
Fuerza lineal (métrico) 34 kg
Fuerza lineal (imperial) 75 lb
Material Acero
Reproducibilidad ±0,05%
Peso (imperial) 10,45 lb
Peso (métrico) 5 kg
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 3,5 x 10 x 11 pulg (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tipo de pantalla TFT
Exactitud del caudal ± 0,35%
Número de canales 4
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 11 pulg
Altura global (métrico) 28 cm
Longitud global (imperial) 3,5 in
Longitud global (métrico) 9 cm
Anchura total (imperial) 10 pulg
Anchura global (métrico) 25,4 cm
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 4°C
Tipo de producto Bomba de jeringa
Requisitos de almacenamiento De -10 °C a +70 °C