Learn More
KD Scientific Legato™ 210 Jeringa doble, pantalla táctil, bomba de infusión/extracción
Descripción
- Tiene capacidad para una o dos jeringas de 0,5 μL a 140 mL
- Pantalla táctil en color de alta resolución
- Reloj en tiempo real
- Facilidad de uso incomparable
- Función de 'bloqueo' del panel táctil
- Luz LED en el panel frontal
- Chasis totalmente metálico
- Tabla de jeringas integrada
- Fuerza lineal de hasta 75 lb
- Técnicas avanzadas de micropasos
- Interfaz RS 485 incorporada
- USB puerto
- I/O y la interfaz TTL
- Modo de funcionamiento continuo
- Presa para derrames
- Programable (modelos 210P y 210AC)
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 110/220 V |
| Caudal | 3,06 pl/min. a 215,8 ml/min. |
| Peso (métrico) | 4.9 kg |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 16.51 x 25.4 x 27.94 cm |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Exactitud del caudal | ± 0,35% |
| Número de canales | 2 |