Learn More
KD Scientific Legato™ Bomba de jeringa de 185 picolitros
Código de producto. 15174144
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,54 a 39 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15174144 De 0,54 a 39 mL/min cada uno
1 options
Código de producto. 15174144 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788180SGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00€
    2886.10€ / paquete de 1
    Ahorro 203.90€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Infusión/extracción con una sola jeringa optimizada para flujo bajo con opciones de programa para dos programas, 50 pasos cada uno. Admite jeringas de 0,5 μL a 60 mL. Caudales definibles por el usuario con valores de volumen o tiempo objetivo seleccionables.
  • Tiene capacidad para una jeringa de 0,5 μL a 60 mL
  • Pantalla táctil en color de alta resolución
  • Facilidad de uso incomparable
  • Función de 'bloqueo' del panel táctil
  • Luz LED en el panel frontal
  • Chasis totalmente metálico
  • Tabla de jeringas integrada
  • Hasta 30 lb de fuerza lineal
  • Técnicas avanzadas de micropasos
  • Interfaz RS 485 incorporada
  • USB puerto
  • I/O y la interfaz TTL
  • Modo de funcionamiento continuo
  • Presa para derrames
  • Programable
Especificaciones
Modelo LegatoTM 185
Tensión 110/220 V
Caudal De 0,54 a 39 mL/min
Certificaciones/conformidad Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Fuerza lineal (métrico) 13,6 kg (30 l) al 100 % de selección de fuerza
Peso (métrico) 2.66 kg
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 22.6 x 19.05 x 15 cm
Aplicaciones 0,54 pL/min. a 39 mL/min. (caudal)
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Exactitud del caudal ± 0,35%
Número de canales 1
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 4°C
Requisitos de almacenamiento De -10 °C a +70 °C