Learn More
Leflunomide, Thermo Scientific™
137.00€ - 414.00€
| CAS | 75706-12-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C12H9F3N2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 270.211 |
| Número MDL | MFCD00867593 |
| Clave InChI | VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn |
| PubChem CID | 3899 |
| ChEBI | CHEBI:6402 |
| Nombre IUPAC | 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| SMILES | CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15447129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65917.MC |
100mg |
137.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15457129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65917.ME |
500mg |
414.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- An immunosuppressive agent
- Inhibits T and B cell proliferation
| 75706-12-6 | |
| 270.211 | |
| VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N | |
| 3899 | |
| 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| C12H9F3N2O2 | |
| MFCD00867593 | |
| leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn | |
| CHEBI:6402 | |
| CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
Especificaciones
| Leflunomide | |
| C12H9F3N2O2 | |
| UN2811 | |
| leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn | |
| CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F | |
| 270.211 | |
| CHEBI:6402 |
| 75706-12-6 | |
| MFCD00867593 | |
| 14,5432 | |
| VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide | |
| 3899 | |
| 270.21 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : NY2354200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold