Learn More
Leflunomida, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leflunomide |
| CAS | 75706-12-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Leflunomide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| Mostrar más |