Learn More
Leflunomida EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30459771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459771 4 x 25 mg 100 miligramos
30049418 25 mg 25 miligramos
17993336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459771 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Leflunomida EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 42831-50-5
Nombres de analitos o componentes 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP), Leflunomide Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1oncc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 127.1
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0269 g/mol