Learn More
Leflunomida-d4, TRC
Código de producto. 30471212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471212 1 mg 1 miligramo
30466531 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3227521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189987-23-2
Fórmula molecular C12 D4 H5 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 274.232
Sinónimo 5-Methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl-2,3,5,6-d4]-4-isoxazolecarboxamide, Leflunomide-d4, Leflunomide-D4 (phenyl-D4)
Nombre IUPAC 5-metil-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluorometil)fenilo]-1,2-oxazol-4-carboxamida
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)c2cnoc2C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leflunomide-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.087