Learn More
Leflunomida-d4 (fenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leflunomide-d4 |
| CAS | 1189987-23-2 |
| Fórmula molecular | C12 D4 H5 F3 N2 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 5-Methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl-2,3,5,6-d4]-4-isoxazolecarboxamide, Leflunomide-d4, Leflunomide-D4 (phenyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6 H,1H3,(H,17,18)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)c2cnoc2C)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-metil-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 274.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.087 g/mol |
| Mostrar más |