Learn More
Leflunomida 3-Isómero, TRC
Código de producto. 30481032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481032 50 mg 50 miligramos
30476697 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32276550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61643-23-0
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 270.21
Sinónimo 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, 4-Isoxazolecarboxamide, 5-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI), Leflunomide 3-Isomer, N-(3'-Trifluoromethylphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Nombre IUPAC 5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenilo]-1,2-oxazol-4-carboxamida
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616