missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LEF1 Monoclonal Antibody (3A12)

Descripción
LEF1 Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a transcription factor belonging to a family of proteins that share homology with the high mobility group protein-1. The protein encoded by this gene can bind to a functionally important site in the T-cell receptor-alpha enhancer, thereby conferring maximal enhancer activity. This transcription factor is involved in the Wnt signaling pathway, and it may function in hair cell differentiation and follicle morphogenesis. Mutations in this gene have been found in somatic sebaceous tumors. This gene has also been linked to other cancers, including androgen-independent prostate cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LEF1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3A12 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.08% sodium azide |
| génica | LEF1 |
| N.º de referencia del gen | Q9UJU2 |
| Alias de gen | 3000002B05; AI451430; DKFZp586H0919; FLJ46390; HGNC:6551; HMG Binding Domain; LEF1; Lef-1; lymphoid enhancer binding factor 1; lymphoid enhancer binding factor 1 short isoform; lymphoid enhancer-binding factor 1; OTTHUMP00000219736; OTTHUMP00000219737; T cell-specific transcription factor 1-alpha; TCF10; TCF1ALPHA; TCF1-alpha; TCF7L3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?