Learn More
LEE011 Succinato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ribociclib Succinate |
| CAS | 1374639-75-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H30 N8 O . C4 H6 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Butanedioic acid, compd. with 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide (1:1), LEE 011BBA, NVP-LEE 011, Ribociclib succinate, 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide succinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30N8O.C4H6O4/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanodioico; 7-ciclopentil-N,N-dimetil-2-[(5-piperazin-1-ilpiridin-2-il)amino]pirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 552.63 |
| Mostrar más |