Learn More
LEE 011, TRC
Código de producto. 30137334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137334 100 mg 100 miligramos
30006648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL178830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1211441-98-3
Fórmula molecular C23 H30 N8 O
Peso molecular (g/mol) 434.54
Sinónimo 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-, 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, Kisqali, LEE 011, LEE 011A, Ribociclib
Nombre IUPAC 7-ciclopentilo-N,N-dimetil-2-[(5-piperazina-1-ilpiridina-2-il)amino]pirrrolo[2,3-D]pirimidina-6-carboxamida
SMILES CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribociclib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N8O/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.2543
Porcentaje de pureza >95%