Learn More
Ledipasvir, TRC
Código de producto. 30135968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135968 1 mg 1 miligramo
30133295 50 mg 50 miligramos
30007847 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3201001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256388-51-8
Fórmula molecular C49 H54 F2 N8 O6
Peso molecular (g/mol) 889
Sinónimo Carbamic acid, N-[(1S)-1-[[(6S)-6-[5-[9,9-difluoro-7-[2-[(1R,3S,4S)-2-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methyl-1-oxobutyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-6-yl]-9H-fluoren-2-yl]-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]carbonyl]-2-methylpropyl]-, methyl ester, GS 5885
Nombre IUPAC metilo N-[(2S)-1-[(6S)-6-[5-[9,9-difluoro-7-[2-[(1S,2S,4R)-3-[(2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3-metilbutanoil]-3-azabiciclo[2.2.1]heptano-2-il]-3H-benzimidazol-5-il]flúor-2-il]-1H-imidazol-2-il]-5-azaspiro[2.4]heptano-5-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CC2(CC2)C[C@H]1c3ncc([nH]3)c4ccc5c6ccc(cc6C(F)(F)c5c4)c7ccc8nc([nH]c8c7)[C@@H]9[C@H]%10CC[C@H](C%10)N9C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ledipasvir
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C49H54F2N8O6/c1-24(2)39(56-46(62)64-5)44(60)58-23-48(15-16-48)21-38(58)42-52-22-37(55-42)28-9-13-32-31-12-8-26(18-33(31)49(50,51)34(32)19-28)27-10-14-35-36(20-27)54-43(53-35)41-29-7-11-30(17-29)59(41)45(61)40(25(3)4)57-47(63)65-6/h8-10,12-14,18-20,22,24-25,29-30,38-41H,7,11,15-17,21,23H2,1-6H3,(H,52,55)(H,53,54)(H,56,62)(H,57,63)/t29-,30+,38-,39-,40-,41-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 888.4134