Learn More
Ledipasvir D-tartrate, MedChemExpress
Descripción
Ledipasvir D-tartrate is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50 values of 34 pM against GT1a and 4 pM against GT1b replicon.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ledipasvir D-tartrate |
| CAS | 1502654-87-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H60F2N8O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GS-5885 D-tartrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (26.95 mM) |
| SMILES | O=C(OC)N[C@H](C(N([C@H](C1=NC=C(C2=CC(C(F)(F)C3=C4C=CC(C5=CC=C6N=C([C@H]7N(C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)[C@]8([H])CC[C@@]7([H])C8)NC6=C5)=C3)=C4C=C2)N1)C9)CC%109CC%10)=O)C(C)C.O[C@@H]([C@@H](C(O)=O)O)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1039.09 |
| Mostrar más |