Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetona de ledipasvir |
| CAS | 1441674-54-9 |
| Cantidad | 500 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C49 H54 F2 N8 O6 . C3 H6 O |
| Forma física | Polvo |
| Color | Blanco a amarillo |
| Pureza | ≥97,5% |