Learn More
LEDGIN6, MedChemExpress
Código de producto. 16470377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470377 50 mg 50 miligramos
16446737 5 mg 5 miligramos
16414028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10522
MedChemExpress LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LEDGIN6
CAS 957890-42-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClNO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo CX05168 CX04328
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.61 mM)
SMILES ClC1=CC=C(N=C(C)C(C(CCC)C(O)=O)=C2C3=CC=CC=C3)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 353.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.84
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus