Learn More
LED209, MedChemExpress
Código de producto. 16493827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493827 50 mg 50 miligramos
16417888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16493827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19748
MedChemExpress LED209 is a potent small molecule inhibitor of bacterial receptor QseC, is a potent prodrug that is highly selective for QseC.
LED209 is a potent small molecule inhibitor of bacterial receptor QseC, is a potent prodrug that is highly selective for QseC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LED209
CAS 245342-14-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17N3O2S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(NC2=CC=CC=C2)=S)C=C1)(NC3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 383.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.49
Porcentaje de pureza 95.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation