Learn More
Berthold Technologies Iluminación LED para el crecimiento de plantas en rojo lejano/R/G/B
Tienda Berthold Technologies ProductosDescripción
- Dos paneles LED, cada uno con cuatro colores
- Control individual de la intensidad y duración del LED
- Soporta la simulación de la luz diurna con gradientes espectrales e intensos
- Equipado con los siguientes colores: Rojo lejano, rojo, verde, azul
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | LED Panel |
| Para utilizar con (aplicación) | Simulación de luz diurna |
| Para utilizar con (equipo) | LED Panel |
| Tensión | 24 V |