Learn More
Syngene™ Módulo LED para el sistema Gbox Chemi de Syngene
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15829962 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de onda:
465nm
520nm
635nm
740nm
Color:
Azul
Infra Rojo
Rojo
Verde
Tipo de producto:
Módulo LED
Módulo LED, multiplexing
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de onda Color Tipo de producto unitSize
15829962 520nm Verde Módulo LED cada uno
15869962 635nm Rojo Módulo LED, multiplexing cada uno
15839962 520nm Verde Módulo LED, multiplexing cada uno
15859962 635nm Rojo Módulo LED cada uno
15849962 740nm Infra Rojo Módulo LED, multiplexing cada uno
15809962 465nm Azul Módulo LED cada uno
15819962 465nm Azul Módulo LED, multiplexing cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15829962 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. LEDGREEN x 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Módulo LED de Syngene™ para el sistema Gbox Chemi de Syngene para inmunotransferencia con fluorescencia
Tekniske data
Color Verde
Para utilizar con (equipo) Sistemas Gbox Chemi
Cantidad 2
Longitud de onda 520nm
Tipo de producto Módulo LED
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.