Learn More
Lecitina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30466358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466358 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30466358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL320050100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
CAS 8002-43-5
Cantidad 100 g
Sinónimo 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75