Learn More
Lecitina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30479362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479362 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30479362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL320050250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
CAS 8002-43-5
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75