Learn More
Lecitina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lecithin |
| CAS | 8002-43-5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75 |