Learn More
Lecitina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11319009 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319009 1 kg 1 Kg
11388999 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319009 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210214791
Biología molecular, biología celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8030-76-0
Fórmula molecular C11H22NO8P
Sinónimo L-a-Phosphatidylcholine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
Color Amarillo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.27
Forma física Sólido