Learn More
Lecitina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11458171 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458171 250 g 250 g
11468171 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458171 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215153983
Se utiliza como emulsionante y solubilizante de medicamentos en solución acuosa y como vehículo de los liposomas. La lecitina de MP Biomedicals es un fosfolípido estructural importante en el cerebro, que comprende un ∼15 % de lípido total y localizado
La lecitina (también conocida como fosfatidilcolina) es el principal componente estructural de las membranas celulares y sirve de depósito para varios mensajeros lipídicos. Es la fuente de los lípidos bioactivos: la lisofosfatidilcolina, el ácido fosfatídico, el diacilglicerol, la lisofosfatidilcolina, el factor activador de plaquetas y el ácido araquidónico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 758.075
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza ≥90%
Grado Agua dispersable.
Forma física Sólido