Learn More
Lecitina, extrapura, SLR, huevo alrededor del 72 %, Fisher Chemical
Código de producto. 11422834 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11422834 25 g Jarra de plástico para polvo 25 GR
1 options
Código de producto. 11422834 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1814/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8002-43-5
Punto de fusión 236.1°C
Color Amarillo
pH 6.6
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C42H80NO8P
Número MDL 131449
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
Peso molecular (g/mol) 758.075
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.92g/mol
Forma física Sólido