Learn More
Lecitina, 99,2 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11420252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420252 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11420252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0216005901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    509.25€ / 1 g
    Ahorro 25.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
CAS 8002-43-5
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.2%
Fórmula molecular C42H80NO8P
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
Peso molecular (g/mol) 758.075
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Forma física Sólido esponjoso