Learn More
Lecitina, 90 %, soja, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444229 250 g 250 g
15424229 50 g 50 g
15434229 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15444229 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61675.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.54€
    78.65€ / 250 g
    Ahorro 17.89€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758.075 g/mol
Lecithin is used as a dietary supplement, food ingredient, and food additive. It is also used as a liquid carrier for plastics additives, dyes or pigments. Its primary functions are as an emulsifier, antioxidant, and release agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La lecitina se usa como suplemento dietético, ingrediente alimenticio y aditivo alimentario. También se utiliza como portador de líquidos para aditivos plásticos, colorantes o pigmentos. Sus funciones principales son como emulsionante, antioxidante y agente liberador.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, parcialmente soluble en acetona y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 758.075
Número MDL MFCD00147406
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Lecithin
Nombre de nota soybean
Color Marrón a Amarillo
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 5209585
Índice Merck 14,5428
Información de solubilidad Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Sólido